Triolein ≥75%, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
J62419.14 J62419.22
J62419.14EA 186 EUR InStock
J62419.14 J62419.22
Triolein ≥75%, tech.
Triolein
Purity: 75% CAS No.: 122-32-7 Molecular Formula: C57H104O6 Formula Weight: 885.45 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 330°(626°F) Physical Form: Liquid Density: 0.91 Refractive Index: 1.468 Appearance: Clear pale yellow Boiling Point: 235-240°/18mm Solubility: Soluble in chlorofom, ether, and carbon tetrachloride Beilstein Reference: 1718692 MDL No.: MFCD00137563
Formule: C₅₇H₁₀₄O₆
Point d'ébullition: 235…240 °C (18 mmHg)
Densité: 0.91
Point d'éclair: 330 °C (626 °F)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00137563
Numéro CAS: 122-32-7
EINECS: 204-534-7
Merck Index: 14,9732
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité