Oxytetracycline 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
J62427.09 J62427.18 J62427.22
J62427.09EA 59.6 EUR InStock
J62427.09 J62427.18 J62427.22
Oxytetracycline 96%
Oxytetracycline
Purity: 98+% CAS No.: 79-57-2 Molecular Formula: C22H24N2O9 Formula Weight: 460.43 Physical Form: Powder Appearance: Pale yellow to tan Melting Point: 184-185° Solubility: Sparingly soluble in aqueous solution at 0.6 mg/mL MDL No.: MFCD00003700
Applications: Impairs mitochondrial protein synthesis
Formule: C₂₂H₂₄N₂O₉
Point de fusion: 184…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003700
Numéro CAS: 79-57-2
EINECS: 201-212-8
Merck Index: 14,6976
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité