Rapamycin ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
J62473.MCEA 244 EUR InStock
J62473.MC J62473.MF
Rapamycin ≥99%
Rapamycin
Applications: Blocks cytokine-mediated signal transduction pathways
Formule: C₅₁H₇₉NO₁₃
MW: 914,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00867594
Numéro CAS: 53123-88-9
Merck Index: 14,8114
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité