Flumazenil 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyl 8-fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-benzo[f]imidazo[1,5-a][1,4]diazepine-3-carboxylate
J62537.MC J62537.ME
J62537.MCEA 468 EUR InStock
J62537.MC J62537.ME
Flumazenil 98%
Flumazenil
Purity: 98% CAS No.: 78755-81-4 Molecular Formula: C15H14FN3O3 Formula Weight: 303.29 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White Solubility: Soluble in DMSO to 25mM MDL No.: MFCD00242764
Applications: Benzodiazepine antagonist
Formule: C₁₅H₁₄FN₃O₃
MW: 303,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00242764
Numéro CAS: 78755-81-4
Merck Index: 14,4135
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité