Huile minérale blanche (pétrole), Haute Pureté
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
J62592.AE J62592.AP
J62592.AEEA 47.1 EUR InStock
J62592.AE J62592.AP
Huile minérale blanche (pétrole), Haute Pureté
Huile minérale blanche (pétrole)
CAS No.: 8042-47-5 Physical Form: Oily liquid Appearance: Colourless Odour: Odourless MDL No.: MFCD00131611
Applications: Suitable for PCR applications
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131611
Numéro CAS: 8042-47-5
EINECS: 232-455-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité