GTE buffer
Fournisseur: Thermo Scientific
J62597.AE J62597.AK
J62597.AEEA 38.6 EUR InStock
J62597.AE J62597.AK
GTE buffer
Buffers Tampons d'extraction
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Applications: For miniprep and DNA purification
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité