HEPES-buffered saline, pH 7,0 (2X for transfection)
Fournisseur: Thermo Scientific
J62623.AK J62623.AP
J62623.AKEA 103 EUR InStock
J62623.AK J62623.AP
HEPES-buffered saline, pH 7,0 (2X for transfection)
Buffers Tampons de culture de tissus
CAS No.: 7365-45-9
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00006158
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité