Tolmetin sodium salt dihydrate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Methyl-5-[p-Toluoyl]Pyrrole-2 Acetic Acid sodium salt dihydrate
J62663.03 J62663.06 J62663.14
J62663.03EA 56.8 EUR InStock
J62663.03 J62663.06 J62663.14
Tolmetin sodium salt dihydrate ≥98%
Tolmetin sodium salt dihydrate
Purity: 98+% CAS No.: 64490-92-2 Molecular Formula: C15H14NNaO3.2H2O Formula Weight: 315.30 (279.27anhy) Physical Form: Powder Appearance: Off-White Solubility: Soluble in water MDL No.: MFCD00150761
Applications: An NSAID compound
Formule: C₁₅H₁₈NNaO₅
MW: 315,301 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150761
Numéro CAS: 64490-92-2
EINECS: 252-687-3
Merck Index: 14,9518
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité