Paclitaxel ≥99.5%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
J62734.MC J62734.ME J62734.03
J62734.MCEA 161 EUR InStock
J62734.MC J62734.ME J62734.03
Paclitaxel ≥99.5%
Paclitaxel
Purity: 99.5+% CAS No.: 33069-62-4 Molecular Formula: C47H51NO14 Formula Weight: 853.91 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Crystalline solid Appearance: White Melting Point: 213° dec. Solubility: Soluble in DMSO (200mg/ml) or ethanol (40mg/ml) Beilstein Reference: 1420457 MDL No.: MFCD00869953
Applications: Promotes assembly and inhibits disassembly of microtubules (anti-cancer agent)
Formule: C₄₇H₅₁NO₁₄
Point de fusion: 213 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD00869953
Numéro CAS: 33069-62-4
Merck Index: 14,6982
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité