Evodiamine
Fournisseur: Thermo Scientific
J62771.MC J62771.MD
J62771.MCEA 75.5 EUR InStock
J62771.MC J62771.MD
Evodiamine
Evodiamine
A vanilloid receptor agonist that induces apoptosis in leukemia U937 cells.
CAS No.: 518-17-2 Molecular Formula: C19H17N3O Formula Weight: 303.40 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Appearance: Off-white to pale yellow MDL No.: MFCD06407824
Applications: A vanilloid receptor agonist that induces apoptosis in leukemia U937 cells
Formule: C₁₉H₁₇N₃O
Numéro MDL: MFCD06407824
Numéro CAS: 518-17-2
Merck Index: 14,3908
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité