TRIS-buffered saline (TBS, 10X) pH 8,0
Fournisseur: Thermo Scientific
J62780.K2 J62780.K3 J62780.K7
J62780.K2EA 63.5 EUR InStock
J62780.K2 J62780.K3 J62780.K7
TRIS-buffered saline (TBS, 10X) pH 8,0
Buffers Tampons d'électrophorèse Tampons de lavage
CAS No.: 77-86-1
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00004679
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité