Nifedipine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J62811.06 J62811.14 J62811.22
J62811.06EA 71.6 EUR InStock
J62811.06 J62811.14 J62811.22
Nifedipine 98%
Nifedipine
Purity: 98% CAS No.: 21829-25-4 Molecular Formula: C17H18N2O6 Formula Weight: 346.33 Physical Form: Powder Appearance: Off-white to yellow Melting Point: 171-175° MDL No.: MFCD00057326
Applications: L-type calcium channel blocker; induces apoptosis in human glioblastoma cells
Formule: C₁₇H₁₈N₂O₆
MW: 346,34 g/mol
Point de fusion: 171…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00057326
Numéro CAS: 21829-25-4
EINECS: 244-598-3
Merck Index: 14,6528
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité