Cimetidine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
J62825.06 J62825.09 J62825.14
J62825.06EA 91.3 EUR InStock
J62825.06 J62825.09 J62825.14
Cimetidine ≥98%
Cimetidine
Purity: 98+% CAS No.: 51481-61-9 Molecular Formula: C10H16N6S Formula Weight: 252.34 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: 139-144° MDL No.: MFCD00133296
Applications: H2 histamine receptor antagonist
Formule: C₁₀H₁₆N₆S
MW: 252,34 g/mol
Point de fusion: 139…144 °C
Numéro MDL: MFCD00133296
Numéro CAS: 51481-61-9
EINECS: 257-232-2
Merck Index: 14,2279
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité