Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Staurosporine ≥99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

J62837.MAEA 743 EUR InStock
J62837.MA
Staurosporine ≥99%
Staurosporine
Applications: Broad spectrum protein kinase inhibitor


Formule: C₂₈H₂₆N₄O₃
MW: 466,541 g/mol
Point de fusion: 240…243 °C
Numéro MDL: MFCD18252446
Numéro CAS: 62996-74-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité