Phosphate-buffered saline (PBS, 10X), RNase free
Fournisseur: Thermo Scientific
J62851.AK J62851.AP
J62851.AKEA 106 EUR InStock
J62851.AK J62851.AP
Phosphate-buffered saline (PBS, 10X), RNase free
Buffers Tampons de culture de tissus
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00131855
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité