L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Omeprazole 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 6-Methoxy-2-(((4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl)sulphinyl)-1H-benzo[d]imidazole
J62860.03 J62860.06
J62860.03EA 60.9 EUR InStock
J62860.03 J62860.06
Omeprazole 98%
Omeprazole
Purity: 98% CAS No.: 73590-58-6 Molecular Formula: C17H19N3O3S Formula Weight: 345.42 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White to pale brown Melting Point: 158-159° MDL No.: MFCD00083192
Applications: A proton pump inhibitor
Formule: C₁₇H₁₉N₃O₃S
MW: 345.42 g/mol
Point de fusion: 158…159 °C
Numéro MDL: MFCD00083192
Numéro CAS: 73590-58-6
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité