Aztreonam
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-[[(Z)-[1-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-[[(2S,3S)-2-methyl-4-oxo-1-sulpho-3-azetidinyl]amino]-2-oxoethylidene]amino]oxy]-2-methylpropionic Acid, 2-((((Z)-1-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(((2S,3S)-2-methyl-4-oxo-1-sulphoazetidin-3-yl)amino)-2-oxoethylidene)amino)oxy)-2-methylpropanoic acid
J62887.03 J62887.06
J62887.03EA 142 EUR InStock
J62887.03 J62887.06
Aztreonam
Aztreonam
CAS No.: 78110-38-0 Molecular Formula: C13H17N5O8S2 Formula Weight: 435.43 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: Off-white Melting Point: 227° dec. Solubility: Soluble in DMF/water (1:1) at 50 mg/ml MDL No.: MFCD00072145
Applications: Synthetic monocyclic beta-lactam antibiotic. Inhibits cell wall synthesis in Gram-negative bacteria
Formule: C₁₃H₁₇N₅O₈S₂
MW: 435,43 g/mol
Point de fusion: 227 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD00072145
Numéro CAS: 78110-38-0
EINECS: 278-839-9
Merck Index: 14,925
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité