Chelerythrine chloride ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,2-Dimethoxy-12-methyl-[1,3]dioxolo[4',5':4,5]benzo[1,2-c]phenanthridin-12-ium chloride
J62906.MA J62906.MB
J62906.MAEA 245 EUR InStock
J62906.MA J62906.MB
Chelerythrine chloride ≥99%
Chelerythrine chloride
Purity: 99+% CAS No.: 3895-92-9 Molecular Formula: C21H18ClNO4 Formula Weight: 383.82 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Appearance: Yellow to orange Solubility: Soluble in DMSO at 2mg/ml MDL No.: MFCD00060717
Applications: A natural benzophenanthridine alkaloid. Inhibits protein kinase C. Induces apoptosis in leukemia cells
Formule: C₂₁H₁₈ClNO₄
MW: 383,828 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060717
Numéro CAS: 3895-92-9
EINECS: 223-444-9
Merck Index: 14,2051
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité