TRIS-glycine-native running buffer (10x), pH 8,5
Fournisseur: Thermo Scientific
J62914.K2 J62914.K3
J62914.K2EA 54.5 EUR InStock
J62914.K2 J62914.K3
TRIS-glycine-native running buffer (10x), pH 8,5
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons de migration
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité