Calpain inhibitor 3
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
J62919.MBEA 170 EUR InStock
J62919.MB
Calpain inhibitor 3
Protéines et Peptides
Purity: 95+%
CAS No.: 88191-84-8
Molecular Formula: C19H35N3O4S
Formula Weight: 401.60
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Powder
Appearance: White
Solubility: Soluble in DMSO at 25 mg/ml
MDL No.: MFCD00798796
Applications: Inhibits calpain proteolysis
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité