TRIS-buffered saline (TBS, 10X) pH 7,4, for Western blot
Fournisseur: Thermo Scientific
J62938.K2 J62938.K3 J62938.K7
J62938.K2EA 60.5 EUR InStock
J62938.K2 J62938.K3 J62938.K7
TRIS-buffered saline (TBS, 10X) pH 7,4, for Western blot
Buffers Tampons d'électrophorèse Tampons de lavage
CAS No.: 77-86-1
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00004679
\Applications: For Western blot washing
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité