RBC lysis buffer for human
Fournisseur: Thermo Scientific
J62990.AK J62990.AP
J62990.AKEA 70.1 EUR InStock
J62990.AK J62990.AP
RBC lysis buffer for human
Buffers Tampons d'extraction
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Applications: For lysis of human red blood cells.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité