Tobramycin sulphate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J62995.MC J62995.03
J62995.MCEA 68.8 EUR InStock
J62995.MC J62995.03
Tobramycin sulphate
Tobramycin sulphate
CAS No.: 79645-27-5 Molecular Formula: (C18H37N5O9)2.5H2SO4 Formula Weight: 1425.41 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD00133864
Applications: A water-soluble aminoglycoside antibiotic
Formule: (C₁₈H₃₇N₅O₉)₂·5H₂SO₄
Numéro MDL: MFCD00133864
Numéro CAS: 79645-27-5
Merck Index: 14,9490
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité