Phosphoenol pyruvic acid trisodium salt hydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
J63013.03 J63013.06
J63013.03EA 180 EUR InStock
J63013.03 J63013.06
Phosphoenol pyruvic acid trisodium salt hydrate 98%
Phosphoenol pyruvic acid trisodium salt hydrate
Purity: 98% CAS No.: 5541-93-5 Molecular Formula: C3H2Na3O6P.7H2O Formula Weight: 360.09 Physical Form: Powder Appearance: White MDL No.: MFCD00150737
Applications: When coupled with pyruvate kinase it completes an ATP-regenerating system
Formule: C₃H₂Na₃O₆P
MW: 233,986 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150737
Numéro CAS: 5541-93-5
EINECS: 226-906-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité