Capsazepine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N-(4-Chlorophenethyl)-7,8-dihydroxy-4,5-dihydro-1H-benzo[c]azepine-2(3H)-carbothioamide
J63055.MA J63055.MF
J63055.MAEA 262 EUR InStock
J63055.MA J63055.MF
Capsazepine ≥99%
Capsazepine
Purity: 99+% CAS No.: 138977-28-3 Molecular Formula: C19H21ClN2O2S Formula Weight: 376.90 Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: 159-161° Solubility: Soluble in ethanol or DMSO MDL No.: MFCD00153778
Applications: A competitive antagonist for capsaicin and resiniferatoxin
Formule: C₁₉H₂₁ClN₂O₂S
MW: 376,90 g/mol
Point de fusion: 159…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153778
Numéro CAS: 138977-28-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité