L-Cystine disodium salt monohydrate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (H-Cys-OH)2.2Na.H2O
J63071.18 J63071.30
J63071.18EA 65.9 EUR InStock
J63071.18 J63071.30
L-Cystine disodium salt monohydrate ≥98%
L-Cystine disodium salt monohydrate
Purity: 98+% CAS No.: 199329-53-8 Molecular Formula: C6H10N2Na2O4S2.H2O Formula Weight: 302.27 (284.26anhy) Physical Form: Powder Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD00243291
Formule: C₆H₁₀N₂Na₂O₄S₂·H₂O
MW: 302,27 g/mol (284,26 anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00243291
Numéro CAS: 199329-53-8
EINECS: 265-025-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité