20-Hydroxyecdysone
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: β-Ecdysone
J63091.MA J63091.MF
J63091.MAEA 234 EUR InStock
J63091.MA J63091.MF
20-Hydroxyecdysone
20-Hydroxyecdysone
CAS No.: 5289-74-7 Molecular Formula: C27H44O7 Formula Weight: 480.64 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 242-244° Solubility: Soluble in alcohol Beilstein Reference: 1917578 MDL No.: MFCD00036740
Applications: An insect steroid hormone that induces apoptosis
Formule: C₂₇H₄₄O₇
MW: 480,642 g/mol
Point de fusion: 242…244 °C
Numéro MDL: MFCD00036740
Numéro CAS: 5289-74-7
Merck Index: 14,3491
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité