Rifamycin SV sodium ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
J63095.03 J63095.06
J63095.03EA 107 EUR InStock
J63095.03 J63095.06
Rifamycin SV sodium ≥98%
Rifamycin SV sodium
Purity: 98+% CAS No.: 14897-39-3 Molecular Formula: C37H46NNaO12 Formula Weight: 719.45 Physical Form: Powder Appearance: Orange to dark red MDL No.: MFCD00056847
Applications: Antibiotic effective against mycobacteria. Can also inhibit DNA polymerase
Formule: C₃₇H₄₆NNaO₁₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00056847
Numéro CAS: 14897-39-3
EINECS: 238-965-7
Merck Index: 14,8218
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité