Naproxen sodium 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Sodium (S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoate
J63103.06 J63103.14 J63103.22
J63103.06EA 97.6 EUR InStock
J63103.06 J63103.14 J63103.22
Naproxen sodium 98%
Naproxen sodium
Purity: 98% CAS No.: 26159-34-2 Molecular Formula: C14H13NaO3 Formula Weight: 252.24 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 259-262° Solubility: Soluble in water up to 100mg/ml MDL No.: MFCD00058507
Applications: A cyclooxygenase inhibitor
Formule: C₁₄H₁₃NaO₃
MW: 252,24 g/mol
Point de fusion: 259…262 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058507
Numéro CAS: 26159-34-2
EINECS: 247-486-2
Merck Index: 14,6417
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité