Naringin
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J63166.14 J63166.22
J63166.14EA 53.5 EUR InStock
J63166.14 J63166.22
Naringin
Naringin
CAS No.: 10236-47-2 Molecular Formula: C27H32O14 Formula Weight: 580.53 Physical Form: Powder Appearance: White to pale yellow Beilstein Reference: 102012 MDL No.: MFCD00148888
Applications: A citrus bioflavanoid that inhibits cytochrome P-450 monooxygenase activity
Formule: C₂₇H₃₂O₁₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148888
Numéro CAS: 10236-47-2
EINECS: 233-566-4
Merck Index: 14,6425
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité