Econazole nitrate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J63173.14EA 307 EUR InStock
J63173.14 J63173.06
Econazole nitrate
Econazole nitrate
Formule: C₁₈H₁₅Cl₃N₂O·HNO₃
MW: 444,69 g/mol
Point de fusion: 158…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058160
Numéro CAS: 24169-02-6
EINECS: 246-053-5
Merck Index: 14,3502
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité