L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
DNA marker, high range, 1000 bp ladder
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
J63178.XF J63178.S0
J63178.XFEA 106 EUR InStock
J63178.XF J63178.S0
DNA marker, high range, 1000 bp ladder
Réactifs d'électrophorèse Marqueurs de poids moléculaires
DNA ladders are used in gel electrophoresis to determine the size and quantity of testing DNA fragments of genomic, plasmid, and PCR DNA. They are commonly used in the studies of plasmid DNA and PCR products.
Contains 8 bands from 1000 to 10 000 base pairs: 1000 bp increments from 1000 to 6000 bp, 8000 and 10000 bp. Recommended load volume 20 µl.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité