Urapidil hydrochloride ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J63219.ME J63219.03
J63219.MEEA 144 EUR InStock
J63219.ME J63219.03
Urapidil hydrochloride ≥98%
Urapidil hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 64887-14-5 Molecular Formula: C20H29N5O3.HCl Formula Weight: 423.93 Physical Form: Powder Appearance: White MDL No.: MFCD00078601
Applications: alpha-1-Adrenoceptor antagonist and 5-HT1A receptor agonist
Formule: C₂₀H₂₉N₅O₃·HCl
MW: 423,93 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078601
Numéro CAS: 64887-14-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité