Fexofenadine hydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
J63262.MB J63262.MC
J63262.MBEA 87.1 EUR InStock
J63262.MB J63262.MC
Fexofenadine hydrochloride
Fexofenadine hydrochloride
CAS No.: 153439-40-8 Molecular Formula: C32H39NO4.HCl Formula Weight: 538.12 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Crystalline powder Appearance: White Melting Point: 148-150° MDL No.: MFCD00865710
Applications: H-1 receptor antagonist
Formule: C₃₂H₃₉NO₄
MW: 538,13 g/mol
Point de fusion: 148…150 °C
Numéro MDL: MFCD00865710
Numéro CAS: 153439-40-8
Merck Index: 14,4068
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité