Nicergoline ≥95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: [(8R,10S)-10-Methoxy-1,6-dimethylergolin-8-yl]methyl 5-Bromopyridine-3-carboxylate, 5-Bromopyridine-3-carboxylic Acid [(8R,10S)-10-Methoxy-1,6-dimethylergolin-8-yl]methyl Ester
J63295.MC J63295.03
J63295.MCEA 63.2 EUR InStock
J63295.MC J63295.03
Nicergoline ≥95%
Nicergoline
CAS No.: 27848-84-6 Molecular Formula: C24H26BrN3O3 Formula Weight: 484.39 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White MDL No.: MFCD00869626
Applications: Cerebral and peripheral vasodilator
Formule: C₂₄H₂₆BrN₃O₃
MW: 484,39 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00869626
Numéro CAS: 27848-84-6
EINECS: 248-694-6
Merck Index: 14,6496
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité