IEF Anode buffer (50X)
Fournisseur: Thermo Scientific
J63303.AP J63303.K2
J63303.APEA 33.8 EUR InStock
J63303.AP J63303.K2
IEF Anode buffer (50X)
Buffers Tampons d'électrophorèse Tampons de migration
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD03846400
Applications: For isoelectric focusing (IEF)
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité