3,3',5'-Triiodo-L-thyronine sodium salt
Fournisseur: Thermo Scientific
J63312.ME J63312.03
J63312.MEEA 126 EUR InStock
J63312.ME J63312.03
3,3',5'-Triiodo-L-thyronine sodium salt
3,3',5'-Triiodo-L-thyronine sodium salt
CAS No.: 55-06-1 Molecular Formula: C15H11I3NNaO4 Formula Weight: 672.96 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White to pale brown Melting Point: 205° Beilstein Reference: 8179867 MDL No.: MFCD00002594
Formule: C₁₅H₁₁I₃NNaO₄
Point de fusion: 205 °C
Numéro MDL: MFCD00002594
Numéro CAS: 55-06-1
EINECS: 200-223-5
Merck Index: 14,5510
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité