Tween 20 washing buffer, 1% in PBS (10X)
Fournisseur: Thermo Scientific
J63314.AP J63314.K2 J63314.K3
J63314.APEA 66.4 EUR InStock
J63314.AP J63314.K2 J63314.K3
Tween 20 washing buffer, 1% in PBS (10X)
Buffers Tampons d'électrophorèse Tampons de lavage
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Viscous liquid
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité