Zaprinast ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J63326.MA J63326.MF
J63326.MAEA 58.2 EUR InStock
J63326.MA J63326.MF
Zaprinast ≥98%
Zaprinast
Purity: 98+% CAS No.: 37762-06-4 Molecular Formula: C13H13N5O2 Formula Weight: 271.28 Physical Form: Powder Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD00214073
Applications: Phosphodiesterase inhibitor
Formule: C₁₃H₁₃N₅O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00214073
Numéro CAS: 37762-06-4
EINECS: 253-655-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité