Dipyridamole
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Bis(diethanolamine)-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-d]pyrimidine, 2,2',2'',2'''-((4,8-Di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,6-diyl)bis(azanetriyl))tetrakis(ethan-1-ol), 2,2',2'',2'''-[(4,8-Dipiperidinylpyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,6-diyl)dinitrilo]tetrakisethanol
J63329.06 J63329.14
J63329.06EA 56.1 EUR InStock
J63329.06 J63329.14
Dipyridamole
Dipyridamole
CAS No.: 58-32-2 Molecular Formula: C24H40N8O4 Formula Weight: 504.63 Physical Form: Powder Appearance: Yellow Melting Point: 165-167° MDL No.: MFCD00010555
Applications: An inhibitor of adenosine transport and phosphodiesterase
Formule: C₂₄H₄₀N₈O₄
MW: 504,64 g/mol
Point de fusion: 165…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010555
Numéro CAS: 58-32-2
EINECS: 200-374-7
Merck Index: 14,3346
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité