Enalaprilat
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (S)-1-((S)-2-(((S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl)amino)propanoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
J63392.MA J63392.MF
J63392.MAEA 154 EUR InStock
J63392.MA J63392.MF
Enalaprilat
Enalaprilat
CAS No.: 76420-72-9 Molecular Formula: C18H28N2O7 Formula Weight: 384.42 Physical Form: Crystalline solid Appearance: White Melting Point: 148-151° Solubility: Soluble in water with heating (~60°C) MDL No.: MFCD00865786
Applications: The active metabolite of enalapril
Formule: C₁₈H₂₈N₂O₇
MW: 384,42 g/mol
Point de fusion: 148…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00865786
Numéro CAS: 76420-72-9
EINECS: 278-459-3
Merck Index: 14,3568
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité