Geldanamycin ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J63397.MB J63397.MC J63397.MD
J63397.MBEA 153 EUR InStock
J63397.MB J63397.MC J63397.MD
Geldanamycin ≥99%
Geldanamycin
Purity: 99+% CAS No.: 30562-34-6 Molecular Formula: C29H40N2O9 Formula Weight: 560.64 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: Yellow to orange MDL No.: MFCD00274570
Applications: Benzoquinoid antibiotic that inhibits pp60src tyrosine kinase
Formule: C₂₉H₄₀N₂O₉
Numéro MDL: MFCD00274570
Numéro CAS: 30562-34-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité