Oxytocin
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
J63421.MBEA 864 EUR InStock
J63421.MB
Oxytocin
Protéines et Peptides
Peptide hormone that acts predominantly as a neurotransmitter; stimulates uterine contraction and lactation.
  • EINECS: 200-048-4
  • GHS symbols and signal word: GHS06, GHS08 and Danger
  • Hazard class and packing group: 6.1, II
  • UN number: 2811
  • Merck index number: 14,6979
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité