Sodium glutamate
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Sodium (S)-2-amino-4-carboxybutanoate, MSG, Monosodium glutamate, L-Glutamic acid monosodium salt, H-Gly-OH(Sodium)
J63424.09 J63424.14
J63424.09EA 48.3 EUR InStock
J63424.09 J63424.14
Sodium glutamate
Sodium glutamate
CAS No.: 142-47-2 Molecular Formula: C5H8NNaO4 Formula Weight: 169.11 Physical Form: Powder Appearance: White to off white MDL No.: MFCD00013074
Formule: C₅H₈NNaO₄
MW: 169,112 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013074
Numéro CAS: 142-47-2
EINECS: 205-538-1
Merck Index: 14,6254
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité