Cetirizine dihydrochloride ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Cetirizine 2HCl, 2-(2-(4-((4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)piperazin-1-yl)ethoxy)acetic acid dihydrochloride
J63549.06 J63549.09 J63549.14
J63549.06EA 176 EUR InStock
J63549.06 J63549.09 J63549.14
Cetirizine dihydrochloride ≥99%
Cetirizine dihydrochloride
Purity: 99+% CAS No.: 83881-52-1 Molecular Formula: C21H25ClN2O3.2HCl Formula Weight: 461.82 Physical Form: Solid Appearance: White MDL No.: MFCD00941428
Applications: Histamine H-1 receptor antagonist. Inhibits activation of eosinophils and neutrophils
Formule: C₂₁H₂₅ClN₂O₃
MW: 461,81 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00941428
Numéro CAS: 83881-52-1
Merck Index: 14,2022
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité