Ethisterone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 17alpha-Ethynyltestosterone
J63580.06 J63580.14
J63580.06EA 79.6 EUR InStock
J63580.06 J63580.14
Ethisterone 98%
Ethisterone
Purity: 98% CAS No.: 434-03-7 Molecular Formula: C21H28O2 Formula Weight: 312.45 Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: 263-269° Beilstein Reference: 1889895 MDL No.: MFCD00003656
Applications: A progestogen that counteracts the estrogenic proliferative effect on the endometrium
Formule: C₂₁H₂₈O₂
MW: 312,45 g/mol
Point de fusion: 263…269 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003656
Numéro CAS: 434-03-7
EINECS: 207-096-5
Merck Index: 14,3741
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité