Captopril
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-(-)-1-(3-Mercapto-2-methyl-1-oxopropyl)-L-proline, (S)-(-)-1-(3-Mercapto-2-methylpropionyl)-L-proline, (S)-1-((S)-3-mercapto-2-methylpropanoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
J63593.03 J63593.06 J63593.14
J63593.03EA 75.8 EUR InStock
J63593.03 J63593.06 J63593.14
Captopril
Captopril
CAS No.: 62571-86-2 Molecular Formula: C9H15NO3S Formula Weight: 217.29 Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: 104-108° Beilstein Reference: 477887 MDL No.: MFCD00168073
Applications: Orally active inhibitor of angiotensin-converting enzyme
Formule: C₉H₁₅NO₃S
MW: 217,28 g/mol
Point de fusion: 104…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00168073
Numéro CAS: 62571-86-2
EINECS: 263-607-1
Merck Index: 14,1774
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité