Vinblastine sulphate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
J63598.MA J63598.MF
J63598.MAEA 167 EUR InStock
J63598.MA J63598.MF
Vinblastine sulphate 98%
Vinblastine sulphate
Purity: 98% CAS No.: 143-67-9 Molecular Formula: C46H60N4O13S Formula Weight: 909.06 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 267° Solubility: Soluble in water or DMSO Beilstein Reference: 3659812 MDL No.: MFCD00082457
Applications: Anticancer agent; microtubule disrupter; Induces apoptosis
Formule: C₄₆H₆₀N₄O₁₃S
Point de fusion: 267 °C
Numéro MDL: MFCD00082457
Numéro CAS: 143-67-9
EINECS: 205-606-0
Merck Index: 14,9982
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité