Etoposide
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (5R,5aR,8aR,9S)-9-(((4aR,6R,7R,8R,8aS)-7,8-Dihydroxy-2-methylhexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-6-yl)oxy)-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5,5a,8a,9-tetrahydrofuro[3',4':6,7]naphtho[2,3-d][1,3]dioxol-6(8H)-one, 4'-Demethylepipodophyllotoxin 9-(4,6-O-Ethylidene-beta-D-glucopyranoside)
J63651.MB J63651.MC
J63651.MBEA 88.4 EUR InStock
J63651.MB J63651.MC
Etoposide
Etoposide
CAS No.: 33419-42-0 Molecular Formula: C29H32O13 Formula Weight: 588.56 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 236-251° Optical Rotation: -107° (c=1 in methanol/dichloromethane 1:9) MDL No.: MFCD00869325
Applications: Topoisomerase inhibitor and inducer of apoptosis
Formule: C₂₉H₃₂O₁₃
MW: 588,56 g/mol
Point de fusion: 236…251 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00869325
Numéro CAS: 33419-42-0
EINECS: 251-509-1
Merck Index: 14,3886
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité