Temsirolimus ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (1R,2R,4R)-4-((R)-2-((3S,6R,7E,9R,10R,12R,14S,15E,17E,19E,21S,23S,26R,27R,34aS)-9,27-Dihydroxy-10,21-dimethoxy-6,8,12,14,20,26-hexamethyl-1,5,11,28,29-pentaoxo-1,4,5,6,9,10,11,12,13,14,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,34a-tetracosahydro-3H-23,27-epoxypyrido[2,1-c][1]oxa[4]azacyclohentriacontin-3-yl)propyl)-2-methoxycyclohexyl 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoate
J63654.MB J63654.MF J63654.MC
J63654.MBEA 306 EUR InStock
J63654.MB J63654.MF J63654.MC
Temsirolimus ≥99%
Temsirolimus
Purity: 99+% CAS No.: 162635-04-3 Molecular Formula: C56H87NO16 Formula Weight: 1030.29 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD00934421
Applications: A Rapamycin derivative with anti-cancer activity that inhibits mTOR
Formule: C₅₆H₈₇NO₁₆
MW: 1030,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00934421
Numéro CAS: 162635-04-3
Merck Index: 14,9142
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité